Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417067 250 mg 250 miligramos
15497057 1 g 1 g
15407067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34134.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 147804-30-6 | C11H19NO3 | 213.277 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. También se utiliza como intermedio en las síntesis orgánica.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien sellado y colocarlo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147804-30-6
Fórmula molecular C11H19NO3
Peso molecular (g/mol) 213.277
Número MDL MFCD07779385
Clave InChI ULSBMKGFFFMGOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 2,5 octane-6-carboxylate, n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-n-boc-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, 6-tert-butoxycarbonyl-1-oxa-6-azaspiro 2.5 octane, tert-butyl 2-oxa-6-azaspiro 2.5 octane-6-carboxylate, 1-oxa-6-aza-spiro 2.5 octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 6-azaspiro 2.5 octane-1-oxa-6-carboxylate
PubChem CID 22135564
Nombre IUPAC terc-butil 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octano-6-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2(CC1)CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane
Punto de fusión 56°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 97%