Learn More
Tocris Bioscience™ 6-Bnz-cAMP sodium salt
Descripción
6-Bnz-cAMP sodium salt is a cell permeable cAMP analog; selectively activates cAMP-dependent PKA but not Epac signaling pathways. Acts synergistically with 8-CPT-2Me-cAMP (Cat. No. 1645) to inhibit vascular smooth muscle cell proliferation.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1135306-29-4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | 6-Bnz-cAMP sodium salt |
| Pureza | 98% |
| Peso molecular | M.W. (Observed): 455.29 |
| Inhibidores | 6-Bnz-cAMP sodium salt |
Para uso exclusivo en investigación