Learn More
6-Beta-Hidroxiestosterona, Lipomed
Código de producto. 30459954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459954 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459954 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTES84310
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
6-Beta-Hidroxiestosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6 beta-Hydroxytestosterone
CAS 62-99-7
Nombres de analitos o componentes 6 beta-Hydroxytestosterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H28 O3
Sinónimo Androst-4-en-3-one, 6,17-dihydroxy-, (6β,17β)-, Androst-4-en-3-one, 6β,17β-dihydroxy- (7 CI,8 CI), (6β,17β)-6,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β,17β-Dihydroxy-4-androstene-3-one, 6β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 6β-Hydroxytestosterone, NSC 9721
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
Nombre IUPAC (6 R,8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-6,17-dihidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 304.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.2038 g/mol