Learn More
6-benciloxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Benzyloxyindole |
| CAS | 15903-94-3 |
| Fórmula molecular | C15 H13 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO/c1-2-4-12(5-3-1)11-17-14-7-6-13-8-9-16-15(13)10-14/h1-10,16H,11H2 |
| SMILES | C(Oc1ccc2cc[nH]c2c1)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-fenilmetoxi-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0997 |