Learn More
6-Benciloxiindole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364775 250 mg 250 miligramos
11354775 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364775 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17805.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15903-94-3 | C15H13NO | 223.275 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15903-94-3
Fórmula molecular C15H13NO
Peso molecular (g/mol) 223.275
Número MDL MFCD00053554
Clave InChI FPMICYBCFBLGOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzyloxyindole, 6-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 6-phenylmethoxy, 6-phenylmethoxy indole, 6-benzoxyindole, 6-benzyloxy-indole, 6-benzyloxy indole, 6-phenylmethoxyindole, pubchem7315
PubChem CID 260804
Nombre IUPAC 6-fenilmetoxi-1H-indol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)C=CN3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzyloxyindole
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 173319
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 97%