Learn More
6-benciloxi warfarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Benzyloxy Warfarin |
| CAS | 30992-68-8 |
| Fórmula molecular | C26 H22 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22O5/c1-17(27)14-21(19-10-6-3-7-11-19)24-25(28)22-15-20(12-13-23(22)31-26(24)29)30-16-18-8-4-2-5-9-18/h2-13,15,21,28H,14,16H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(C1=C(O)c2cc(OCc3ccccc3)ccc2OC1=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-6-fenilmetoxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 414.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.1467 |