Learn More
6-benciloxi-7-metoxi-3,4-dihidro-isoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Benzyloxy-7-methoxy-3,4-dihydro-isoquinoline |
| CAS | 68360-22-5 |
| Fórmula molecular | C17 H17 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-7-methoxy-6-(phenylmethoxy)-isoquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO2/c1-19-16-10-15-11-18-8-7-14(15)9-17(16)20-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,9-11H,7-8,12H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2C=NCCc2cc1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxi-6-fenilmetoxi-3,4-dihidroisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 267.322 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.126 |