Learn More
6-benciloxi-5-metoxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Benzyloxy-5-methoxyindole |
| CAS | 2426-59-7 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-18-15-9-13-7-8-17-14(13)10-16(15)19-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,17H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-6-fenilmetoxi-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 253.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1103 |