Learn More
Ácido 6-benciloxi-5-metoxiindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30343095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343095 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30343095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB286000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzyloxy-5-methoxyindole-2-carboxylic Acid
CAS 2495-92-3
Fórmula molecular C17 H15 N O4
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15NO4/c1-21-15-8-12-7-14(17(19)20)18-13(12)9-16(15)22-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20)
SMILES COc1cc2cc([nH]c2cc1OCc3ccccc3)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-metoxi-6-fenilmetoxi-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 297.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1001