Learn More
Ácido 6-(benciloxi)-2-naftilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10394672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10394672 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10304682 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10206004 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10394672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00847CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 152915-83-8
Fórmula molecular C17H15BO3
Peso molecular (g/mol) 278.114
Número MDL MFCD04115402
Clave InChI ZVHAZMUBLCEMGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzyloxy-2-naphthylboronic acid, 6-benzyloxynaphthalene-2-boronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-ylboronic acid, boronic acid,b-6-phenylmethoxy-2-naphthalenyl, 6-benzyloxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-benzyloxy naphthalen-2-yl boronic acid, 6-phenylmethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, acmc-209d8c, 6-benzyloxy-2-naphthylboronicacid
PubChem CID 2794628
Nombre IUPAC ácido (6-fenilmetoxinaftalen-2-il)borónico
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.11
Porcentaje de pureza 97%