Learn More
Ácido 6-(benciloxi)-2-naftilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-(Benzyloxy)-2-naphthylboronic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.11 |
| Porcentaje de pureza | 97% |