Learn More
Éster bencílico del ácido 6-benciloxi-1-ciclopropil-1,4-dihidro-7-fluoro-4-oxo-3-quinolincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Benzyloxy-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-7-fluoro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1391053-23-8 |
| Fórmula molecular | C27H22FNO4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H22FNO4/c28-23-14-24-21(13-25(23)32-16-18-7-3-1-4-8-18)26(30)22(15-29(24)20-11-12-20)27(31)33-17-19-9-5-2-6-10-19/h1-10,13-15,20H,11-12,16-17H2 |
| SMILES | Fc1cc2N(C=C(C(=O)OCc3ccccc3)C(=O)c2cc1OCc4ccccc4)C5CC5 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-7-fluoro-4-oxo-6-fenilmetoxiquinolina-3-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 443.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.1533 |