Learn More
Ácido 6-benciloxi-1-BOC-indol-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10658429 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10658429 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10658429 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430330010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzyloxy-1-BOC-indole-2-boronic acid
CAS 850568-66-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 106.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H22BNO5
Número MDL MFCD06659831
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-benzyloxy-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl indol-2-ylboronic acid, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2-borono-6-phenylmethoxy-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209q2h, 6-benzyloxy-1-boc-2-indoleboronic acid, 6-benzyloxyindole-2-boronic acid, n-boc protected
Clave InChI OGONSJPAZMVGTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C12)B(O)O
Nombre IUPAC [6-(benzyloxy)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-indol-2-yl]boronic acid
Peso molecular (g/mol) 367.21
PubChem CID 22309458
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Benzyloxy-1-Boc-indole-2-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación