Description
- La 6-bencilaminopurina, bencil adenina (BAP) es una citoquinina sintética que, junto con las auxinas, provoca respuestas de crecimiento y desarrollo en las plantas.
- BAP es un suplemento de citoquinina ampliamente utilizado en medios de crecimiento de plantas como el medio Murashige y Skoog, el medio Gamborg y el medio N6 de Chu.
- Inhibidor de la quinasa respiratoria en plantas
- Aumenta la vida poscosecha de las hortalizas verdes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-BENZYLAMINOPURINE |
| CAS | 1214-39-7 |
| Punto de fusión | 226 °C a 236 °C |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C12H11N5 |
| Fórmula lineal | C12H11N5 |
| Número MDL | MFCD00005572 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap |
| Información de solubilidad | Soluble en ácido acético glacial (50mg/mL). Soluble en hidróxido de amonio concentrado, hidróxido de sodio de 0,1 N (10 mg/mL - solución ligeramente difusa y amarillenta), metanol o dioxano. |
| Show More |