Learn More
6-Benzylaminopurine, MedChemExpress
Código de producto. 16488526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488526 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0941
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress 6-Benzylaminopurine is a cytokinin that elicits plant growth and development, also is an inhibitor of respiratory kinase in plants, increases post-harvest life of green vegetables.
6-Benzylaminopurine is a cytokinin that elicits plant growth and development, also is an inhibitor of respiratory kinase in plants, increases post-harvest life of green vegetables.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzylaminopurine
Forma física Solid
CAS 1214-39-7
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H11N5
Sinónimo Benzyladenine 6-BAP N6-Benzyladenine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (221.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES C12=NC=NC(NCC3=CC=CC=C3)=C1NC=N2
Peso molecular (g/mol) 225.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.25
Porcentaje de pureza 98.13%