Learn More
6-bencilaminopurina 100 μg/ml en acetonitrilo/acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320309 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320309 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10569600AA100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzylaminopurine
CAS 1214-39-7
Nombres de analitos o componentes 6-Benzylaminopurine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H11 N5
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
SMILES C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
Nombre IUPAC N-bencil-7H-purin-6-amina
Solvent or Matrix Acetonitrilo/Acetona
Peso molecular (g/mol) 225.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 225,10¹¹ g/mol