Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-(bencilamino)piridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15417695
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Cantidad Packungsgröße
15417695 250 mg 250 miligramos
11377329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15417695 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27463.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1073354-27-4 | C18H23BN2O2 | 310.204 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073354-27-4
Fórmula molecular C18H23BN2O2
Peso molecular (g/mol) 310.204
Número MDL MFCD06798270
Clave InChI BWIHFPRFKBKWMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n-benzyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, amtb753, 6-benzylamino pyridine-3-boronicacidpinacolester, 2-benzylamino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, n-phenylmethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44755164
Nombre IUPAC N-bencil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridin-2-amina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)NCC3=CC=CC=C3
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-(Benzylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2
Porcentaje de pureza 95%