Learn More
6-Benzil-2-tiouracilo, TRC
Código de producto. 30137842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137842 500 mg 500 miligramos
17983445 100 mg 100 miligramos
17932665 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB315158500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6336-50-1
Fórmula molecular C11H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 218.27
Nombre IUPAC 6-benzil-2-sulfanilideno-1H-pirimidina-4-una
SMILES O=C1NC(=S)NC(=C1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzyl-2-thiouracil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2OS/c14-10-7-9(12-11(15)13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2,(H2,12,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0514
Porcentaje de pureza >95%