Learn More
Ácido 6-benzoilhexanoico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328165 1 g 1 g
11338165 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328165 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08431.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7472-43-7 | Molecular Formula: C13H16O3 | Molecular Weight: 220.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7472-43-7
Fórmula molecular C13H16O3
Peso molecular (g/mol) 220.27
Número MDL MFCD00039608
Clave InChI DOQWHEUDAHLEPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzoylhexanoic acid, 7-oxo-7-phenyl-heptanoic acid, 6-benzoyl hexanoic acid, benzeneheptanoic acid, z-oxo, 7-oxo-7-phenylheptanoicacid, #, benzeneheptanoic acid,, ae-oxo, alpha-oxo benzeneheptanoic acid, benzeneheptanoic acid,alpha-oxo
PubChem CID 344830
Nombre IUPAC ácido 7-oxo-7-fenilheptanoico
SMILES OC(=O)CCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzoylhexanoic acid
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2694641
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 94%