Learn More
6-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizin-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 30052611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052611 25 mg 25 miligramos
30050816 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052611 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0851.120025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizin-1-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
CAS 2518343-81-0
Nombres de analitos o componentes 6-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H11 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Benzoyl-2,3-dihydropyrrolizin-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO2/c16-13-6-7-15-9-11(8-12(13)15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9H,6-7H2
SMILES O=C(c1ccccc1)c2cc3C(=O)CCn3c2
Nombre IUPAC 6-benzoil-2,3-dihidropirrolizin-1-ona
Peso molecular (g/mol) 225.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225,079 g/mol