Learn More
Ácido 6-azidohexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Azidohexanoic Acid |
| CAS | 79598-53-1 |
| Fórmula molecular | C6H11N3O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Azidocaproic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11) |
| SMILES | O=C(O)CCCCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-azidohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0851 |