Learn More
6-Azidohexan-1-amina (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Azidohexan-1-amine |
| CAS | 349553-73-7 |
| Fórmula molecular | C6H14N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Azido-1-hexanamine, 1-Amino-6-azidohexane, 6-Azidohex-1-ylamine, 6-Azidohexylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N4/c7-5-3-1-2-4-6-9-10-8/h1-7H2 |
| SMILES | NCCCCCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 6-azidohexan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.1218 |