Learn More
6-Azido-6-desoxi-1,2-O-isopropilideno-Alfa-D-glucofuranosa, TRC
Código de producto. 30331813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30331813 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30331813 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA824575100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Azido-6-deoxy-1,2-O-isopropylidene-a-D-glucofuranose
CAS 65371-16-6
Fórmula molecular C9 H15 N3 O5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N3O5/c1-9(2)16-7-5(14)6(15-8(7)17-9)4(13)3-11-12-10/h4-8,13-14H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2O[C@H]([C@H](O)CN=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@H]2O1
Nombre IUPAC (3aR,5R,6S,6aR)-5-[(1R)-2-azido-1-hidroxietil]-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Peso molecular (g/mol) 245.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1012
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.