Learn More
6-Azido-1,6-didesoxi-3,4-O-isopropilideno-D-lixo-2-hexulofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Azido-1,6-dideoxy-3,4-O-isopropylidene-D-lyxo-2-hexulofuranose |
| CAS | 122194-05-2 |
| Fórmula molecular | C9H15N3O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Azido-1,6-dideoxy-3,4-O-(1-methylethylidene)-D-tagatose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N3O4/c1-8(2)15-6-5(4-11-12-10)14-9(3,13)7(6)16-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3/t5-,6+,7+,9?/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](CN=[N+]=[N-])OC(C)(O)[C@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aS,6R,6aS)-6-(azidometil)-2,2,4-trimetil-6,6a-dihidro-3aH-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 229.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1063 |