Learn More
6-azauridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Azauridine |
| CAS | 54-25-1 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N3 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-β-D-ribofuranosyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)dione, 6-Azauracil 1-riboside, 6-AzUr, Riboazauracil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O6/c12-2-3-5(14)6(15)7(17-3)11-8(16)10-4(13)1-9-11/h1,3,5-7,12,14-15H,2H2,(H,10,13,16)/t3-,5-,6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il]-1,2,4-triazina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 245.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.0848 |