Learn More
6-Azauridina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453919 1 g 1 g
15463919 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61309.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54-25-1 | C8H11N3O6 | 245.191 g/mol
6-Azauridine can be applied in antiviral studies. 6-azauridine inhibits de novo pyrimidine synthesis and DNA synthesis and is converted intracellularly into mono, di, and triphosphate derivatives, which incorporate into RNA and inhibit protein synthesis. It is also used as an antineoplastic antimetabolite. It interferes with pyrimidine biosynthesis thereby preventing formation of cellular nucleic acids. As the triacetate, it is also effective as an antipsoriatic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-azauridina se puede aplicar en estudios antivirales. La 6-azauridina inhibe la síntesis de novo de pirimidinas y la síntesis del ADN. Asimismo, se convierte intracelularmente en derivados mono, di y de trifosfato, que se incorporan al ARN e inhiben la síntesis de proteínas. También se utiliza como antimetabolito antineoplásico. Interfiere en la biosíntesis de pirimidinas, lo que evita la formación de ácidos nucleicos celulares. Como triacetato, también es eficaz como antipsoriático.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-25-1
Fórmula molecular C8H11N3O6
Peso molecular (g/mol) 245.191
Número MDL MFCD00006472
Clave InChI WYXSYVWAUAUWLD-SHUUEZRQSA-N
Sinónimo 6-azauridine, 6-azuridine, azauridine, azur, riboazauracil, riboazauratsil, 6-azauracil 1-riboside, ribo-azuracil, 6-azauracil riboside, 6-azur
PubChem CID 5901
ChEBI CHEBI:35668
Nombre IUPAC 2-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2,4-triazina-3,5-diona
SMILES C1=NN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Azauridine
Punto de fusión 160°C to 161°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,904
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.19
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Azauridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Azauridine