Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-Azauracilo, 99 %
Código de producto. 10021740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021740 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10021740 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 153970050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Azauracil
Nombre de nota 99%
CAS 461-89-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 276°C to 280°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3N3O2
Número MDL MFCD00006456
Cantidad 5 g
Beilstein 26, V,5, 304
Sinónimo 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso
Clave InChI SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1NN=CC(=O)N1
Nombre IUPAC 2H-1,2,4-triazina-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 113.08
PubChem CID 68037
ChEBI CHEBI:53745
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Azauracil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.