Learn More
6-Azauracilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496987 5 g 5 g
11406997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14389.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 461-89-2 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
6-Azauracil (6-AU) is used as a growth inhibitor of various microorganisms via depletion of intracellular GTP and UTP nucleotide pools. 6-Azauracil has been widely used in investigations on modulation of transcription, especially in yeast models.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-azauracilo (6-AU) se utiliza como inhibidor del crecimiento de varios microorganismos a través del agotamiento de pools de nucleótidos intracelulares GTP y UTP. El 6-azauracilo se ha utilizado ampliamente en investigaciones sobre la modulación de transcripción, especialmente en modelos de levaduras.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, etanol, DMSO y 1 M NH4OH (50 mg/ml).
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-89-2
Fórmula molecular C3H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 113.08
Número MDL MFCD00006456
Clave InChI SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-azauracil, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, azauracil, 1,2,4-triazine-3,5-diol, 4 6-azauracil, as-triazine-3,5-diol, as-triazine-3,5 2h,4h-dione, 1,2,4-triazine-3,5-dione, usaf cb-30, unii-i14twn70lr
PubChem CID 68037
ChEBI CHEBI:53745
Nombre IUPAC 2H-1,2,4-triazina-3,5-diona
SMILES O=C1NN=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Azauracil
Punto de fusión 274°C to 282°C
Cantidad 5 g
Beilstein 116472
Información de solubilidad Partly soluble in water,ethanol,DMSO,and 1 M NH4OH (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.08
Porcentaje de pureza 98%