Learn More
6-Azatimina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336986 5 g 5 g
11346986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06762.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 932-53-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-53-6
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00006457,MFCD00127802
Clave InChI XZWMZFQOHTWGQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-azathymine, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 5-methyl-6-azauracil, azathymine, usaf cb-28, 1,2,4-triazine-3,5 2h,4h-dione, 6-methyl, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-diol, 6-methyl-1,2,4-triazine-3,5-dione, unii-zwx58t58za, azathymine, 6
PubChem CID 70269
SMILES CC1=NNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Azathymine
Punto de fusión 211°C to 215°C
Cantidad 5 g
Beilstein 126863
Índice Merck 14,903
Nombre IUPAC 6-metil-2H-1,2,4-triazina-3,5-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%