Learn More
6-Azaindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
6-Azaindole is an indole derivative and useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 6-azaindol es un derivado del indol y un útil intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en agua (apenas), metanol y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Proteger de la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos del aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Azaindole |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 109685 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water (hardly),methanol and chloroform. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.14 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Forma física | Sólido |