Learn More
6-Clorhidrato de Octano 6-Azabicyclo[3.2.1], TRC
Código de producto. 30426375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426375 100 mg -
30424343 250 mg -
30425996 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS684588100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40314-13-4
Fórmula molecular C7H13N . HCl
Peso molecular (g/mol) 147.64
Sinónimo 6-Azabicyclo[3.2.1]octane, hydrochloride (1:1) (ACI), 6-Azabicyclo[3.2.1]octane, hydrochloride (7CI, 9CI), 6-Azabicyclo[3.2.1]octane hydrochloride
Nombre IUPAC 6-azabiciclo[3.2.1]octano; Cloruro
SMILES Cl.C1CC2CNC(C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Azabicyclo[3.2.1]octane Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-7(3-1)8-5-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0815