Learn More
6-Aza-2-tiotimina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482207 5 g 5 g
11492207 25 g 25 g
11402217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14167.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    62.65€ / 5 g
    Ahorro 11.20€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 615-76-9 | C4H5N3OS | 143.164 g/mol
6-Aza-2-thiothymine is used in MALDI analysis of acidic glycans in negative ion mode. It is also called as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-aza-2-tiotimina se utiliza en el análisis MALDI de glicanos ácidos en modo de iones negativos. También se conoce como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y ácido fórmico (5 %).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-76-9
Fórmula molecular C4H5N3OS
Peso molecular (g/mol) 143.164
Número MDL MFCD00006458
Clave InChI NKOPQOSBROLOFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aza-2-thiothymine, 2-thio-6-azathymine, 6-azathiothymine, 6-methyl-3-thioxo-3,4-dihydro-1,2,4-triazin-5 2h-one, 3-mercapto-6-methyl-1,2,4-triazin-5 2h-one, 1,2,4-triazin-5 2h-one, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo, 3-mercapto-6-methyl-as-triazin-5-ol, as-triazin-5-ol, 3-mercapto-6-methyl, 6-methyl-3-sulfanyl-1,2,4-triazin-5-ol, 3,4-dihydro-6-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazin-5 2h-one
PubChem CID 1263666
Nombre IUPAC 6-metil-3-sulfanilideno-2H-1,2,4-triazin-5-ona
SMILES CC1=NNC(=S)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aza-2-thiothymine
Punto de fusión 218°C to 221°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4861
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and formic acid (5 %).
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.17
Porcentaje de pureza 98%