Learn More
6-APB HCl (clorhidrato de 1-benzofuran-6-ilpropan-2-amina; clorhidrato de 6-(2-aminopropil)benzofurano) 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30457746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457746 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457746 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1275.2301
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-APB (hydrochloride)
CAS 286834-84-2
Nombres de analitos o componentes 6-APB (hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-APB HCl, 1-Benzofuran-6-ylpropan-2-amine Hydrochloride, 6-(2-Aminopropyl)benzofuran Hydrochloride, 6-Benzofuranethanamine, α±-methyl-, hydrochloride (1:1), 6-Benzofuranethanamine, α±-methyl-, hydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO.ClH/c1-8(12)6-9-2-3-10-4-5-13-11(10)7-9;/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3;1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.CC(N)Cc1ccc2ccoc2c1
Nombre IUPAC 1-(1-benzofuran-6-il)propan-2-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 211.69
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0764 g/mol