Learn More
6-Anilino-5,8-quinolinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Anilino-5,8-quinolinedione |
| CAS | 91300-60-6 |
| Fórmula molecular | C15 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 6-Anilinoquinoline-5,8-quinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H |
| SMILES | O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)c3cccnc13 |
| Nombre IUPAC | 6-anilinoquinolina-5,8-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 250.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0742 |