Learn More
6-Aminouracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352106 100 g 100 g
11362106 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03332.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-83-6 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-83-6
Fórmula molecular C4H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 127.10
Número MDL MFCD00006071
Clave InChI LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminouracil, 4-amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-aminouracil, 6-aminopyrimidine-2,4-diol, 6-amino-2,4-pyrimidinediol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino, uracil, 6-amino, cytosine, 6-hydroxy, 6-amino-2,4-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 70120
Nombre IUPAC 6-amino-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES NC1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminouracil
Punto de fusión 360°C
Beilstein 120491
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.1
Porcentaje de pureza 98%