Learn More
6-Aminoquinolil-N-hidroxisuccinimidil Carbamato (90%), TRC
Código de producto. 30138244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138244 250 mg 250 miligramos
17991805 100 mg 100 miligramos
17904365 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629140250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148757-94-2
Fórmula molecular C14 H11 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 285.25
Sinónimo N-6-Quinolinylcarbamic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, 1-[[(6-Quinolinylamino)carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, AHC Reagent, AccQ.Fluor, AccQTag;
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) N-quinolina-6-ilcarbamato
SMILES O=C(Nc1ccc2ncccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O4/c18-12-5-6-13(19)17(12)21-14(20)16-10-3-4-11-9(8-10)2-1-7-15-11/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,16,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.075