Learn More
6-Aminoquinolil-N-hidroxisuccinimidil Carbamato (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N3O4/c18-12-5-6-13(19)17(12)21-14(20)16-10-3-4-11-9(8-10)2-1-7-15-11/h1-4,7-8H,5-6H2,(H,16,20) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.075 |