Learn More
6-aminoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminoquinoline |
| CAS | 580-15-4 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Quinolin-6-yl)amine, 6-Quinolylamine, NSC 58388 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1ccc2ncccc2c1 |
| Nombre IUPAC | quinolin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0687 |