Learn More
6-Aminoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11393267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11393267 25 g 25 g
11373267 1 g 1 g
11383267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11393267 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13819.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 580-15-4 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
6-Aminoquinoline was used as an internal standard in determining serum nicotine and cotinine simultaneously by using high-performance liquid chromatography (HPLC)-fluorometric detection with a postcolumn ultraviolet-photo irradiation system. It was also used as a fluorescent derivatizing agent for the detection of biochemicals and in the synthesis of tertiary N-methylated enaminonesa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-aminoquinolina se utilizó como estándar interno para determinar simultáneamente la nicotina y la cotinina sérica mediante el uso de cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) con un sistema de fotoirradiación ultravioleta poscolumna. También se empleó como agente derivatizante fluorescente para la detección de productos bioquímicos y en la síntesis de enaminonesa de N-metilada terciaria.
Solubilidad
Soluble en metanol, cloroformo, etanol y benceno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 580-15-4
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Número MDL MFCD00006803
Clave InChI RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
PubChem CID 11373
Nombre IUPAC quinolina6-amina
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Aminoquinoline
Punto de fusión 115°C to 119°C
Punto de ebullición 146°C (0.3 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 113320
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol,chloroform,ethanol,and benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 98%