Learn More
6-Aminoquinolina-5-carbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435248 250 mg 250 miligramos
15425248 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59061.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54398-51-5
Fórmula molecular C10H7N3
Peso molecular (g/mol) 169.187
Número MDL MFCD05855932
Clave InChI PYCIBXGKTGBHHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-amino-5-quinolinecarbonitrile, 6-amino-quinoline-5-carbonitrile, 5-quinolinecarbonitrile, 6-amino, pycibxgktgbhhf-uhfffaoysa, quinoline-5-carbonitrile, 6-amino
PubChem CID 1507240
Nombre IUPAC 6-aminoquinolina-5-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2C#N)N)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminoquinoline-5-carbonitrile
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 95%