Learn More
6-aminopiridina-3-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 69879-22-7 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N2 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxaldehyde, 6-amino-, 6-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Aminonicotinaldehyde, 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H,(H2,7,8) |
| SMILES | Nc1ccc(C=O)cn1 |
| Nombre IUPAC | 6-aminopiridina-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 122.125 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.048 |