Learn More
6-aminopiridina-3-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30324064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30324064 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30324064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629030250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
CAS 69879-22-7
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-Pyridinecarboxaldehyde, 6-amino-, 6-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Aminonicotinaldehyde, 6-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H,(H2,7,8)
SMILES Nc1ccc(C=O)cn1
Nombre IUPAC 6-aminopiridina-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 122.125
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048