Learn More
Ácido 6-aminopiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345265 1 g 1 g
11335265 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31861.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23628-31-1 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
It is an important raw material in organic synthesis, agricultural fields and in dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante en la síntesis orgánica, los sectores agrícolas y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23628-31-1
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00233711
Clave InChI NMCKJFCJIHCHIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminopicolinic acid, 2-aminopyridine-6-carboxylic acid, 6-amino-2-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-2-picolinic acid, 6-amino-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-6-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 6-amino, pubchem7686, acmc-209g4h
PubChem CID 351652
Nombre IUPAC ácido 6-aminopiridina-2-carboxílico
SMILES NC1=CC=CC(=N1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽295°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 95%