Learn More
6-Aminoftalida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403148 0.5 g 0.50 g
11483138 2.5 g 2.50 g
11493138 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18896.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57319-65-0 | C8H7NO2 | 149.149 g/mol
It is used to produce 6-acetylamino-phthalide. It is also used as a starting material in the reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para producir 6-acetilamino-ftalida. También se utiliza como material de partida en la reacción de reducción.
Solubilidad
Soluble en agua a 1360 mg/l y 25 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57319-65-0
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00033530
Clave InChI ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
Nombre IUPAC 6-Amino-3H-2-benzofurano-1-ona
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminophthalide
Punto de fusión 182°C to 185°C
Cantidad 0.5 g
Información de solubilidad Soluble in water 1360mg/L 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 95%