Learn More
Thermo Scientific™ 6-Aminopenicillanic acid, 98%
Código de producto. 11430004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430004 10 g 10 g
11440004 50 g 50 g
11454354 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430004 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A13056.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
6-Aminopenicillanic acid is the basic unit in penicillin’s, which is obtained from the fermentation brew of the Penicillium mold. It acts as a starting material for the preparation of many semisynthetic penicillins. Further, it serves as apharmaceutical intermediate. In addition to this, it is used in antibiotics research and experimental application.
Solubility
Soluble in water and hydrochoric acid.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 98%
CAS 551-16-6
Contenido y almacenamiento Keep cold
Peso molecular 216.26
Tipo de producto 6-Aminopenicillanic acid
Cantidad 10 g