Learn More
Ácido 6-aminopenicilánico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234560 25 g Frasco de vidrio 25 g
10568863 10 g Frasco de vidrio 10 g
10456900 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 551-16-6 | C8H12N2O3S | 216.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-16-6
Fórmula molecular C8H12N2O3S
Peso molecular (g/mol) 216.26
Número MDL MFCD00005176
Clave InChI NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Sinónimo 6-aminopenicillanic acid, 6-apa, penicin, penin, aminopenicillanic acid, 6-aps, phenacyl 6-aminopenicillinate, 6-aminopenicillamine acid, 6-aminopenicillanate, 2s,5r,6r-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid
PubChem CID 11082
ChEBI CHEBI:16705
Nombre IUPAC ácido (2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimetil-7-oxo-4-ti-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminopenicillanic acid
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197°C to 203°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 454
Rotación específica + 276.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Aminopenicillanic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.