Learn More
Ácido 6-aminonicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10616594 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10616594 1 g Frasco de vidrio 1 g
10236450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10523761 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10616594 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 202540010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 3167-49-5 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3167-49-5
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD00006326
Clave InChI ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
Nombre IUPAC ácido 6-aminopiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 6-Aminonicotinic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(C5H3N)COOH
Cantidad 1 g
Beilstein 22, 542
Índice Merck 15, 452
Información de solubilidad Solubility in water: ca 1.0g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in most solvents,5.0g/L (20°C) in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.