Learn More
Ácido 6-aminonicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433554 25 g 25 g
11413554 1 g 1 g
11423554 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433554 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11223.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3167-49-5 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3167-49-5
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00006326
Clave InChI ZCIFWRHIEBXBOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminonicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino, 2-amino-5-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-nicotinic acid, 6-amino nicotinic acid, 2-aminopyridine-5-carboxylic acid, nicotinic acid, 6-amino, unii-9vr2o1ok60, 6-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 6-aminopyridine 3-carboxylic acid
PubChem CID 18496
ChEBI CHEBI:68583
Nombre IUPAC ácido 6-aminopiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminonicotinic acid
Punto de fusión ∼320°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 115992
Índice Merck 14,456
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%