Learn More
6-aminonicotinamida, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416492 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11416492 1 g
11426492 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416492 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215010301
CAS 329-89-5
Fórmula molecular C6H7N3O
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00006327
Clave InChI ZLWYEPMDOUQDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-aminonicotinamide, 2-amino-5-carbamoylpyridine, 3-pyridinecarboxamide, 6-amino, 6-amino-3-pyridinecarboxamide, 6-aminonicotinic acid amide, 6-aminonikotinsaeureamid, nicotinamide, 6-amino, aminonicotinamide, 6-an, 6-amino-nicotinsaeureamid
PubChem CID 9500
ChEBI CHEBI:74514
Nombre IUPAC 6-aminopiridina-3-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(N)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminonicotinamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Forma física Solid