Learn More
6-aminonicotinamida, Mikromol™
Código de producto. 30052320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052320 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052320 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0552.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-aminonicotinamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminonicotinamide
CAS 329-89-5
Nombres de analitos o componentes 6-Aminonicotinamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H7 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, 6-amino-, Nicotinamide, 6-amino- (8CI), 6-Amino-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-5-carbamoylpyridine, 5-Aminocarbonyl-2-Aminopyridine, 6 AN, NSC 21206, SR 4388
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N3O/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
SMILES NC(=O)c1ccc(N)nc1
Nombre IUPAC 6-aminopiridina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 137.139
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0589 g/mol